Imprimer
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500677-1G PC500677-250MG PC500677-5G
APOSPC500677-1GEA 58 EUR
APOSPC500677-1G APOSPC500677-250MG APOSPC500677-5G
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol 95%
4-Iodo-3-(trifluoromethyl)benzyl alcohol
Formule: C₈H₆F₃IO
MW: 302.032 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18398177
Numéro CAS: 959632-19-0