Imprimer
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500665-1G PC500665-5G PC500665-250MG
APOSPC500665-1GEA 0 EUR
APOSPC500665-1G APOSPC500665-5G APOSPC500665-250MG
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile 99+%
3-Fluoro-4-(hydroxymethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₆FNO
Point de fusion: 63…68 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD09037779
Numéro CAS: 219873-06-0