Imprimer
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500605-1G PC500605-250MG
APOSPC500605-1GEA 0 EUR
APOSPC500605-1G APOSPC500605-250MG
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-Bromo-4-(trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₃BrF₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28103324
Numéro CAS: 1820740-28-0