Imprimer
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 4-Fluoro-3-formylbenzyl bromide, α-Bromo-6-fluoro-m-tolualdehyde
PC500573-1G PC500573-250MG PC500573-5G
APOSPC500573-1GEA 435 EUR
APOSPC500573-1G APOSPC500573-250MG APOSPC500573-5G
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
5-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28096626
Numéro CAS: 1820717-85-8
ONU: 3261
ADR: 8,III