Imprimer
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Fluoro-3-formylbenzyl bromide
PC500570-1G PC500570-250MG
APOSPC500570-1GEA 543 EUR
APOSPC500570-1G APOSPC500570-250MG
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378584
Numéro CAS: 1379307-88-6
ONU: 3261
ADR: 8,III