Imprimer
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-(4-Bromo-2-(trifluoromethyl)phenyl)ethanone
PC500539-1G PC500539-250MG PC500539-5G
APOSPC500539-1GEA 89.9 EUR
APOSPC500539-1G APOSPC500539-250MG APOSPC500539-5G
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone 95%
4'-Bromo-2'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16839140
Numéro CAS: 1197231-94-9