Imprimer
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-5-formylbenzyl bromide
PC500537-1G PC500537-250MG
APOSPC500537-1GEA 493 EUR
APOSPC500537-1G APOSPC500537-250MG
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
MW: 217.035 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378635
Numéro CAS: 1379358-86-7
ONU: 3261
ADR: 8 III