Imprimer
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 3-Fluoro-4-formylbenzyl bromide
PC500500-1G PC500500-250MG PC500500-5G
APOSPC500500-1GEA 249 EUR
APOSPC500500-1G APOSPC500500-250MG APOSPC500500-5G
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde 95%
4-(Bromomethyl)-2-fluorobenzaldehyde
Formule: C₈H₆BrFO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18378725
Numéro CAS: 1379307-40-0
ONU: 3261
ADR: 8,III