Imprimer
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500495-1G PC500495-250MG PC500495-5G
APOSPC500495-1GEA 0 EUR
APOSPC500495-1G APOSPC500495-250MG APOSPC500495-5G
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
4'-Bromo-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule: C₉H₆BrF₃O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD24148371
Numéro CAS: 120077-70-5