Imprimer
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC500491-1G PC500491-250MG PC500491-5G
APOSPC500491-1GEA 200 EUR
APOSPC500491-1G APOSPC500491-250MG APOSPC500491-5G
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
2-Fluoro-5-nitrobenzenesulphonyl chloride
Formule: C₆H₃ClFNO₄S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08443561
Numéro CAS: 713-21-3
ONU: 3265
ADR: 8,III