Imprimer
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: (1,1,1,2,3,3,3-Heptafluoroprop-2-yl)undecafluorocyclohexane, Octadecafluoro(isopropylcyclohexane)
PC50048-25G PC50048-5G
APOSPC50048-25GEA 765 EUR
APOSPC50048-25G APOSPC50048-5G
Perfluoro(isopropylcyclohexane), tech
Perfluoro(isopropylcyclohexane)
Formule: C₉F₁₈
Point d'ébullition: 124…125 °C (749 mm Hg)
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD00153236
Numéro CAS: 423-02-9