Imprimer
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-5-fluoro-m-toluic acid, 3-Carboxy-5-fluorobenzyl bromide
PC500474-1G PC500474-250MG PC500474-5G
APOSPC500474-1GEA 319 EUR
APOSPC500474-1G APOSPC500474-250MG APOSPC500474-5G
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-5-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378634
Numéro CAS: 1379351-68-4
ONU: 3261
ADR: 8,III