Imprimer
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: α-Bromo-3-fluoro-p-toluic acid, 4-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide
PC500463-1G PC500463-250MG PC500463-5G
APOSPC500463-1GEA 708 EUR
APOSPC500463-1G APOSPC500463-250MG APOSPC500463-5G
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
4-(Bromomethyl)-3-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11179690
Numéro CAS: 361456-46-4
ONU: 3261
ADR: 8,III