Imprimer
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 5-Carboxy-2-fluorobenzyl bromide, α-Bromo-4-fluoro-m-toluic acid
PC500460-1G PC500460-250MG PC500460-5G
APOSPC500460-1GEA 708 EUR
APOSPC500460-1G APOSPC500460-250MG APOSPC500460-5G
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
3-(Bromomethyl)-4-fluorobenzoic acid
Formule: C₈H₆BrFO₂
MW: 233.034 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD18378684
Numéro CAS: 89540-20-5
ONU: 3261
ADR: 8 III