Imprimer
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500421-1G PC500421-250MG PC500421-5G
APOSPC500421-1GEA 60.9 EUR
APOSPC500421-1G APOSPC500421-250MG APOSPC500421-5G
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid 98%
4-Bromo-5-chloro-2-fluorobenzoic acid
Formule: C₇H₃BrClFO₂
MW: 253.453 g/mol
Point de fusion: 152…154 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD19686184
Numéro CAS: 1349708-91-3