Imprimer
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500362-1G PC500362-250MG
APOSPC500362-1GEA 325 EUR
APOSPC500362-1G APOSPC500362-250MG
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
2-Chloro-4-fluoro-3-methylaniline
Formule: C₇H₇ClFN
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13193244
Numéro CAS: 90292-63-0