Imprimer
3-Fluoro-2-iodophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500356-1G PC500356-250MG PC500356-5G
APOSPC500356-1GEA 306 EUR
APOSPC500356-1G APOSPC500356-250MG APOSPC500356-5G
3-Fluoro-2-iodophenol
3-Fluoro-2-iodophenol
Formule: C₆H₄FIO
MW: 237.998 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD08166555
Numéro CAS: 863870-85-3