Imprimer
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500303-1G PC500303-250MG
APOSPC500303-1GEA 219 EUR
APOSPC500303-1G APOSPC500303-250MG
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
2-Fluoro-6-hydroxy-4-(trifluoromethyl)benzonitrile
Formule: C₈H₃F₄NO
MW: 205.109 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27975490
Numéro CAS: 1823891-92-4
ONU: 3439
ADR: 6.1 III