Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500302-1G PC500302-250MG
APOSPC500302-1GEA 177 EUR
APOSPC500302-1G APOSPC500302-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrophenol
Formule: C₇H₆FNO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22586680
Numéro CAS: 110298-75-4