Imprimer
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500272-1G PC500272-250MG PC500272-5G
APOSPC500272-1GEA 632 EUR
APOSPC500272-1G APOSPC500272-250MG APOSPC500272-5G
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline 95%
4-Bromo-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
MW: 220.039 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22199648
Numéro CAS: 108310-38-9