Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-5-fluoronitrobenzene, (5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenyl)acetic acid
PC500256-1G PC500256-250MG
APOSPC500256-1GEA 464 EUR
APOSPC500256-1G APOSPC500256-250MG
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27429289
Numéro CAS: 1598963-13-3