Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500249-1G PC500249-5G PC500249-10G
APOSPC500249-1GEA 0 EUR
APOSPC500249-1G APOSPC500249-5G APOSPC500249-10G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
5-Bromo-4-fluoro-2-nitrotoluene
Formule: C₇H₅BrFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD07777174
Numéro CAS: 948294-26-6