Imprimer
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 5-Amino-2-chloro-4-fluoroanisole
PC500247-1G PC500247-250MG PC500247-5G
APOSPC500247-1GEA 219 EUR
APOSPC500247-1G APOSPC500247-250MG APOSPC500247-5G
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
4-Chloro-2-fluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₇ClFNO
MW: 175.588 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17169196
Numéro CAS: 91167-85-0