2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Fournisseur: Apollo Scientific
|
Attention
|
PC500227-1G
PC500227-250MG
PC500227-5G
APOSPC500227-1GEA
0
EUR
APOSPC500227-1G
APOSPC500227-250MG
APOSPC500227-5G
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
2',6'-Difluoro-3'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formule:
C₉H₅F₅O Température de stockage: Température ambiante |
Numéro MDL:
MFCD27937175 Numéro CAS: 1202679-47-7 |