Imprimer
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2,4-Difluoro-5-(trifluoromethyl)phenol
PC500224-1G PC500224-250MG
APOSPC500224-1GEA 551 EUR
APOSPC500224-1G APOSPC500224-250MG
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
2,4-Difluoro-5-hydroxybenzotrifluoride
Formule: C₇H₃F₅O
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937185
Numéro CAS: 1632283-20-5
ONU: 3265
ADR: 8,III