Imprimer
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500208-1G PC500208-5G PC500208-250MG
APOSPC500208-1GEA 0 EUR
APOSPC500208-1G APOSPC500208-5G APOSPC500208-250MG
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
4-Bromo-3-fluoro-2-methoxyaniline
Formule: C₇H₇BrFNO
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD22570403
Numéro CAS: 1137869-95-4