Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 4-Bromo-2-(carboxymethyl)-3-fluoronitrobenzene, (3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenyl)acetic acid
PC500196-1G PC500196-250MG
APOSPC500196-1GEA 905 EUR
APOSPC500196-1G APOSPC500196-250MG
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid 95%
3-Bromo-2-fluoro-6-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅BrFNO₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27664856
Numéro CAS: 1807155-75-4