Imprimer
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Amino-4-bromo-5-fluoronitrobenzene
PC500187-1G PC500187-250MG PC500187-5G PC500187-25G
APOSPC500187-1GEA 21.9 EUR
APOSPC500187-1G APOSPC500187-250MG APOSPC500187-5G APOSPC500187-25G
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline 95%
5-Bromo-4-fluoro-2-nitroaniline
Formule: C₆H₄BrFN₂O₂
MW: 235.011 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD21332915
Numéro CAS: 1052686-50-6