Imprimer
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Nitro-6-{[(trifluoromethyl)sulphonyl]oxy}toluene, 2-Methyl-3-nitrophenyl triflate
PC500108-1G PC500108-250MG
APOSPC500108-1GEA 488 EUR
APOSPC500108-1G APOSPC500108-250MG
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
2-Methyl-3-nitrophenyl trifluoromethanesulphonate
Formule: C₈H₆F₃NO₅S
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541868
Numéro CAS: 1446016-49-4
ONU: 3261
ADR: 8,III