Imprimer
Trifluoroborane acetonitrile complex solution
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC50006-1KG PC50006-250G
APOSPC50006-1KGEA 426 EUR
APOSPC50006-1KG APOSPC50006-250G
Trifluoroborane acetonitrile complex solution
Trifluoroborane acetonitrile complex
Formule: BF₃·CH₃CN
Densité: 0.87 g/cm³ (25 °C)
Point d'éclair: 10 °C
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD28125563
Numéro CAS: 420-16-6
ONU: 2924
ADR: 3+8,II