Imprimer
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC500012-1G PC500012-250MG PC500012-5G PC500012-25G
APOSPC500012-1GEA 0 EUR
APOSPC500012-1G APOSPC500012-250MG APOSPC500012-5G APOSPC500012-25G
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
5-(Trifluoromethyl)isatoic anhydride
Formule: C₉H₄F₃NO₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20501921
Numéro CAS: 781-94-2