Imprimer
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499030-1G PC499030-250MG
APOSPC499030-1GEA 574 EUR
APOSPC499030-1G APOSPC499030-250MG
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
4-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD16692383
Numéro CAS: 892878-66-9