Imprimer
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC499029-1G PC499029-250MG
APOSPC499029-1GEA 609 EUR
APOSPC499029-1G APOSPC499029-250MG
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid 95%
3-(2,2,2-Trifluoroethylamino)benzoic acid
Formule: C₉H₈F₃NO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD20525970
Numéro CAS: 1215366-23-6