Imprimer
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
Fournisseur: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(Difluoromethoxy)-3-methylbenzene
PC49718-1G PC49718-250MG
APOSPC49718-1GEA 464 EUR
APOSPC49718-1G APOSPC49718-250MG
3-(Difluoromethoxy)toluene 98%
3-(Difluoromethoxy)toluene
Formule: C₈H₈F₂O
MW: 158.145 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD13185566
Numéro CAS: 4837-15-4