Imprimer
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-(2-(Difluoromethoxy)-5-fluorophenyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
PC49715-1G PC49715-250MG PC49715-5G
APOSPC49715-1GEA 982 EUR
APOSPC49715-1G APOSPC49715-250MG APOSPC49715-5G
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester 95%
2-(Difluoromethoxy)-5-fluorobenzeneboronic acid, pinacol ester
Formule: C₁₃H₁₆BF₃O₃
MW: 288.071 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD30486443
Numéro CAS: 1417301-27-9