Imprimer
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49705-1G PC49705-250MG
APOSPC49705-1GEA 574 EUR
APOSPC49705-1G APOSPC49705-250MG
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene 95%
2-Bromo-4-(difluoromethyl)-1-iodobenzene
Formule: C₇H₄BrF₂I
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18391106
Numéro CAS: 1261642-33-4
ONU: 3261
ADR: 8,III