Imprimer
2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49665-1G PC49665-5G PC49665-250MG
APOSPC49665-1GEA 306 EUR
APOSPC49665-1G APOSPC49665-5G APOSPC49665-250MG
2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid 95%
2,2,2-Trifluoroethanesulphonic acid
Formule: C₂H₃F₃O₃S
Point d'ébullition: 108…110 °C (1.5 mm Hg)
Point de fusion: 50…52 °C
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28515421
Numéro CAS: 1827-97-0
ONU: 3261
ADR: 8,III