Imprimer
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
PC49662-1G PC49662-25G PC49662-5G
APOSPC49662-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49662-1G APOSPC49662-25G APOSPC49662-5G
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Manganese bis(trifluoromethanesulphonate)
Formule: 2(CF₃O₃S)·Mn
MW: 353.076 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD17015267
Numéro CAS: 55120-76-8
ONU: 3261
ADR: 8 II