Imprimer
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Fournisseur: Apollo Scientific
PC49659-1G PC49659-5G
APOSPC49659-1GEA 0 EUR
APOSPC49659-1G APOSPC49659-5G
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
2-Bromo-5-chloro-4-fluoronitrobenzene
Formule: C₆H₂BrClFNO₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD18089309
Numéro CAS: 960000-93-5