Imprimer
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Danger
Synonyms: 2-Bromo-3'-fluoro-2'-methoxyacetophenone, 2-(Bromoacetyl)-6-fluoroanisole, 2-Bromo-1-(3-fluoro-2-methoxyphenyl)ethan-1-one
PC49619-1G PC49619-250MG
APOSPC49619-1GEA 261 EUR
APOSPC49619-1G APOSPC49619-250MG
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide 97%
3-Fluoro-2-methoxyphenacyl bromide
Formule: C₉H₈BrFO₂
MW: 247.061 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD23711719
Numéro CAS: 1427403-76-6
ONU: 1759
ADR: 8 III