Imprimer
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 3-Carboxy-2-hydroxy-5-iodobenzotrifluoride, 5-Iodo-3-(trifluoromethyl)salicylic acid
PC49614-1G PC49614-250MG
APOSPC49614-1GEA 140 EUR
APOSPC49614-1G APOSPC49614-250MG
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid 97%
2-Hydroxy-5-iodo-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₄F₃IO₃
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD25541889
Numéro CAS: 1445995-72-1