Imprimer
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 1-Bromo-2-fluoro-3-(methylsulphonyl)-5-nitrobenzene, 3-Bromo-4-fluoro-5-(methylsulphonyl)nitrobenzene
PC49612-1G PC49612-250MG PC49612-5G
APOSPC49612-1GEA 418 EUR
APOSPC49612-1G APOSPC49612-250MG APOSPC49612-5G
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone 95%
3-Bromo-2-fluoro-5-nitrophenyl methyl sulphone
Formule: C₇H₅BrFNO₄S
MW: 298.086 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD25541887
Numéro CAS: 1445995-73-2