Imprimer
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
Synonyms: 2-Hydroxy-3-iodo-5-[(trifluoromethyl)sulphonyl]nitrobenzene, 4-Hydroxy-3-iodo-5-nitrophenyl trifluoromethyl sulphone
PC49600-1G PC49600-250MG
APOSPC49600-1GEA 255 EUR
APOSPC49600-1G APOSPC49600-250MG
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
2-Iodo-6-nitro-4-[(trifluoromethyl)sulphonyl]phenol
Formule: C₇H₃F₃INO₅S
MW: 397.067 g/mol
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD24850031
Numéro CAS: 1440535-20-5