Imprimer
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49529-1G PC49529-5G PC49529-25G
APOSPC49529-1GEA 0 EUR
APOSPC49529-1G APOSPC49529-5G APOSPC49529-25G
2-Fluoro-5-methoxyaniline
2-Fluoro-5-methoxyaniline
Formule: C₇H₈FNO
Température de stockage: Réfrigérateur
Numéro MDL: MFCD11226283
Numéro CAS: 62257-15-2