Imprimer
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49466-1G PC49466-250MG
APOSPC49466-1GEA 522 EUR
APOSPC49466-1G APOSPC49466-250MG
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
3,5-Difluoro-2-nitrophenylacetic acid
Formule: C₈H₅F₂NO₄
MW: 217.126 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD26801851
Numéro CAS: 130400-45-2