Imprimer
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49450-1G PC49450-250MG
APOSPC49450-1GEA 986 EUR
APOSPC49450-1G APOSPC49450-250MG
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
2-Fluoro-4-methyl-5-nitrobenzamide
Formule: C₈H₇FN₂O₃
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD28797494
Numéro CAS: 1622004-11-8