Imprimer
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49446-1G PC49446-250MG PC49446-5G
APOSPC49446-1GEA 26.1 EUR
APOSPC49446-1G APOSPC49446-250MG APOSPC49446-5G
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
4-(Difluoromethyl)-2-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₉H₅F₅O₂
MW: 240.127 g/mol
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31759994
Numéro CAS: 2248272-02-6