Imprimer
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49433-1G PC49433-250MG
APOSPC49433-1GEA 58 EUR
APOSPC49433-1G APOSPC49433-250MG
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid 95%
2-Bromo-4-fluoro-6-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formule: C₈H₃BrF₄O₂
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD31759995
Numéro CAS: 2091606-46-9