Imprimer
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49430-1G PC49430-250MG
APOSPC49430-1GEA 174 EUR
APOSPC49430-1G APOSPC49430-250MG
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
2-Methyl-5-[4-(trifluoromethoxy)phenyl]-3-furoic acid
Formule: C₁₃H₉F₃O₄
Température de stockage: Température ambiante
Numéro MDL: MFCD27937118
Numéro CAS: 672930-56-2