Imprimer
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Fournisseur: Apollo Scientific
Attention
PC49416-1G PC49416-250MG PC49416-5G
APOSPC49416-1GEA 429 EUR
APOSPC49416-1G APOSPC49416-250MG APOSPC49416-5G
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
4-Cyclopropyl-2-fluoroaniline
Formule: C₉H₁₀FN
Température de stockage: Congélateur
Numéro MDL: MFCD06802502
Numéro CAS: 893739-89-4